Kanamicina sulfato
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
J61272.14EA
301
EUR
J61272.14
J61272.09
J61272.22
Kanamicina sulfato
Kanamicin sulfato
Antibiotic. Inhibits translocation during protein biosynthesis
Formula:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S MW: 582,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070253 Núm. CAS: 25389-94-0 EINECS: 246-933-9 |