Kanamicina sulfato cell culture reagent
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
J60668.03EA 55.6 EUR
J60668.03 J60668.06
Kanamicina sulfato cell culture reagent
Kanamicin sulfato
Formula: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070253
Núm. CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9