Ampicilina
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
J60977.06EA
163
EUR
J60977.06
J60977.14
Ampicilina
Ampicilina
Formula:
C₁₆H₁₉N₃O₄S MW: 349,4 g/mol Pto. de fusión: 208 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00005175 Núm. CAS: 69-53-4 EINECS: 200-709-7 |