α-Ciclodextrina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
J60687.22EA
428
EUR
J60687.22
J60687.14
J60687.06
α-Ciclodextrina ≥97%
α-Ciclodextrina
Useful for selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
Formula:
C₃₆H₆₀O₃₀ MW: 972,84 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078207 Núm. CAS: 10016-20-3 EINECS: 233-007-4 |