2-Cloro-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenil]amino]carbonil]benzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
J63112.09EA 58.6 EUR
J63112.09 J63112.14 J63112.22
2-Cloro-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenil]amino]carbonil]benzamida ≥98%
2-Cloro-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenil]amino]carbonil]benzamida
Triflumuron acts as a chitin synthesis inhibitor and prevents uridine incorporation into RNA
Formula: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O₃
Pto. de fusión: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072496
Núm. CAS: 64628-44-0
EINECS: 264-980-3