Ácido (R)-(-)-2-Oxotiazolidin-4-carboxílico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J62254.03EA 50.7 EUR
J62254.03
Ácido (R)-(-)-2-Oxotiazolidin-4-carboxílico
Ácido (R)-(-)-2-Oxotiazolidin-4-carboxílico
Reagent for hepatic glutathione studies.
Formula: C₄H₅NO₃S
MW: 147,15 g/mol
Pto. de fusión: 174 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00066092
Núm. CAS: 19771-63-2