Ácido ortofosfórico 0.1 mol/l (0.3 N)
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Ácido fosfórico
PRLS88168.9010EA 0 EUR
PRLS88168.9010
Ácido ortofosfórico 0.1 mol/l (0.3 N)
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III