N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
J62452.06EA 38 EUR
J62452.06 J62452.14
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida ≥99%
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida
A pineal gland hormone associated with sleep regulation. It induces apoptosis
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 232,28 g/mol
Pto. de fusión: 116…120 °C
Número MDL: MFCD00005655
Núm. CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7