1,4,10-Trioxa-7,13-diazaciclopentadecano (Kryptofix® 21) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD2744-1GEA 254 EUR
TCIAD2744-1G
1,4,10-Trioxa-7,13-diazaciclopentadecano (Kryptofix® 21) ≥97.0% (por GC)
1,4,10-Trioxa-7,13-diazaciclopentadecano (Kryptofix® 21)
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₃
MW: 218,3 g/mol
Número MDL: MFCD00005109
Núm. CAS: 31249-95-3
EINECS: 250-530-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/70/28979870.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 92.0 deg-C