¿Quiere conectarse de nuevo?
1-Aminobenzotriazol ≥98%
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Formula: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Pto. de fusión: 81-85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD00132902
Núm. CAS: 1614-12-6
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 g J63610.03
250 mg J63610.MD
5 g J63610.06
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Melting point 81-85°
Formula weight 134.14
CAS No. 1614-12-6
Pureza 98%
Solubilidad Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Physical form Powder
Molecular formula C6H6N4
Beilstein reference 607843
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR