2-Cloro-5-metilpiridina ≥97%
Atención
H59145.ACEA 166 EUR
H59145.AC H59145.AA
2-Cloro-5-metilpiridina ≥97%
2-Cloro-5-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Pto. Ebullición: 97 °C (30 mmHg)
Densidad: 1,169
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792460
Núm. CAS: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0