Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11495000EA 889 EUR
EHERC11495000
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Número MDL: MFCD00155390
Núm. CAS: 4684-94-0