Agua endotoxin-free
Proveedor: Thermo Scientific
J65589.APEA 60.3 EUR
J65589.AP J65589.K2
Agua endotoxin-free
Agua
Formula: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,00
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098