Potasio fluoruro, anhidro ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
3123-05EA 0 EUR
3123-05 3123-01
Potasio fluoruro, anhidro ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Potasio fluoruro
Formula: KF
MW: 58,1 g/mol
Pto. Ebullición: 1505 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 860 °C
Densidad: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011398
Núm. CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07794
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (KF) ≥99.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.03
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.01
ACS - Potassium Fluosilicate (K₂SiF₆) ≤0.1 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.2 %