di-Litio tetraborato, BAKER INSTRA-ANALYZED® para análisis de trazas, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Litio tetraboratoTetraborato de dilitio
4503-01EA 470.89 EUR
4503-01
di-Litio tetraborato, BAKER INSTRA-ANALYZED® para análisis de trazas, J.T.Baker®
di-Litio tetraborato
Formula: Li₂B₄O₇
MW: 169,12 g/mol
Pto. de fusión: 918 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011083
Núm. CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Índice Merck: 14,05524
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
B₂O₃/Li₂O Ratio 1.95 - 2.05
Loss on Drying at 285°C ≤ 1 %
Lithium Oxide (Li2O) ≥ 17.0 %
Water (H₂O) ≤ 1.0 %
Ferric Oxide (Fe2O3) ≤ 0.03 %
Sodium (Na) ≤ 0.015 %
Calcium (Ca) ≤ 0.015 %
Silicon Dioxide (SiO2) ≤ 0.03 %
Titanium Dioxide (TiO2) ≤ 0.02 %
Bulk Density, Loose (For Information Only)