Palmitato de retinilo, 1.7 MIU/g
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J63022.22EA 216 EUR
J63022.22 J63022.14
Palmitato de retinilo, 1.7 MIU/g
Palmitato de retinilo
Formula: C₃₆H₆₀O₂
MW: 524,87 g/mol
Pto. de fusión: 28…29 °C
Número MDL: MFCD00019414
Núm. CAS: 79-81-2
EINECS: 201-228-5