¿Quiere conectarse de nuevo?
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol
Proveedor: Alfa Aesar
CAS No.: 29270-56-2
Molecular Formula: C6H2FN3O3
Formula Weight: 183.10
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 1077571
MDL No.: MFCD00010196
Useful for amino acid and amine fluorescent labeling in HPLC
Formula: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
MDL Number: MFCD00010196
Núm. CAS: 29270-56-2
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 mg J61336.MC
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Melting point 53-57°
Formula weight 183.10
CAS No. 29270-56-2
Punto de inflamación 110°(230°F)
Physical form Powder
Molecular formula C6H2FN3O3
Apariencia Yellow
MDL No. MFCD00010196
Beilstein reference 1077571
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.