Amonio sulfato 0.5 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
J60368.ADEA 44.6 EUR
J60368.AD
Amonio sulfato 0.5 M en solución acuosa
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1