Ácido 8-aminonaftaleno-2-sulfónico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
J65304.14EA
63.3
EUR
J65304.14
J65304.22
Ácido 8-aminonaftaleno-2-sulfónico 95%
Ácido 8-aminonaftaleno-2-sulfónico
Formula:
C₁₀H₉NO₃S MW: 223,25 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004032 Núm. CAS: 119-28-8 EINECS: 204-311-4 UN: 2585 ADR: 8,III |