Trifluorometanosulfonato de 1-hexil-3-metilimidazolio 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H59210.06EA 97.6 EUR
H59210.06 H59210.14
Trifluorometanosulfonato de 1-hexil-3-metilimidazolio 95%
Trifluorometanosulfonato de 1-hexil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₁H₁₉F₃N₂O₃S
MW: 316,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427621
Núm. CAS: 460345-16-8