4-Nitrotiofenol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Nitrotiofenol4-Nitrobencenotiol
H59240.06EA 123 EUR
H59240.06 H59240.14
4-Nitrotiofenol 96%
4-Nitrotiofenol
Formula: C₆H₅NO₂S
MW: 155,18 g/mol
Pto. de fusión: 72…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007343
Núm. CAS: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4