1H,1H,8H,8H-Dodecafluorooctan-1,8-diol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: 1H,1H,8H,8H-Perfluorooctan-1,8-diol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluorooctan-1,8-diol
TCIAD2891-5GEA 84 EUR
TCIAD2891-5G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluorooctan-1,8-diol ≥98.0% (por GC)
1H,1H,8H,8H-Dodecafluorooctan-1,8-diol
Formula: C₈H₆F₁₂O₂
MW: 362,12 g/mol
Número MDL: MFCD00153145
Núm. CAS: 90177-96-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/41/28980041.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency