Glicerina ≥99.5%, grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Glicerol
J64719.AKEA 72.3 EUR
J64719.AK J64719.AP J64719.AE
Glicerina ≥99.5%, grado ultrapuro
Glicerina
Purity: 99.5+%
CAS No.: 56-81-5
Molecular Formula: C3H8O3
Formula Weight: 92.09
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 1.260
Refractive Index: 1.4740
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 182°/20mm
Solubility: Miscible with water
Beilstein Reference: 635685
Merck Reference: 14,4484
MDL No.: MFCD00004722
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Pto. Ebullición: 182 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,260
Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg