Perfluorooctano
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Sinónimos: Octadecafluorooctano
EHERC15987100EA 281 EUR
EHERC15987100
Perfluorooctano
Perfluorooctano
Formula: C₈F₁₈
MW: 438,06 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00042083
Núm. CAS: 307-34-6
EINECS: 206-199-2