5-Cloro-2-pentanona ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Estabilización: Stabilised with potassium carbonate
TCIAC0867-25MLEA 161 EUR
TCIAC0867-25ML
5-Cloro-2-pentanona ≥98.0% (por GC) estabilizado
5-Cloro-2-pentanona
Formula: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: –48 °C
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00001008
Núm. CAS: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/57/28938057.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %