1,3-Dihydroxyacetone dimer
Proveedor: Thermo Scientific
J60592.06EA 32.6 EUR
J60592.06
1,3-Dihydroxyacetone dimer
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Pto. de fusión: 75…80 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051019
Núm. CAS: 62147-49-3
EINECS: 202-494-5