Calcio cloruro 100 mM en solución acuosa, sterile-filtered
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Cloruro de calcio
J62905.APEA 88.1 EUR
J62905.AP J62905.K2
Calcio cloruro 100 mM en solución acuosa, sterile-filtered
Calcio cloruro
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Formula: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8