Potasio cloruro 1.0 M KCl solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
60121-1LEA 127.41 EUR
60121-1L
Potasio cloruro 1.0 M KCl solución volumétrica, Fluka™
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.995 - 1.005