Potasio cloruro 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Proveedor: G Biosciences
R005EA
50.9
EUR
R005
Potasio cloruro 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Potasio cloruro
Formula:
KCl MW: 74,55 g/mol Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011360 Núm. CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |