Potasio cloruro 1 M en solución acuosa RNase-free
Proveedor: Thermo Scientific
J62422.AKEA 79.6 EUR
J62422.AK
Potasio cloruro 1 M en solución acuosa RNase-free
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8