Sodio hidróxido 45% en solución acuosa, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
2616.9600EA
0
EUR
2616.9600
Sodio hidróxido 45% en solución acuosa, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH MW: 40 g/mol Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |