Sodio hidróxido 30% en solución acuosa, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
2617.91000EA 0 EUR
2617.91000
Sodio hidróxido 30% en solución acuosa, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II