Ácido tricloroacético (cristalizable) 10% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: TCA
J62355.APEA 106 EUR
J62355.AP
Ácido tricloroacético (cristalizable) 10% (w/v) en solución acuosa
Ácido tricloroacético (cristalizable)
Formula: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004177
Núm. CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg