Ácido fórmico 90%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
0129-01EA
196.55
EUR
0129-01
0129-05
Ácido fórmico 90%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ácido fórmico
Polymer characterization solvent.
Formula:
HCO₂H MW: 46,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8, 3,II |
![]() |
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (HCOOH) | 89.8 - 91.5 % |
Clarity | Passes Test |
Color (APHA) | ≤10 |