Cinc, en gránulos, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
4252-01EA
177.27
EUR
4252-01
Cinc, en gránulos, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cinc
Formula:
Zn MW: 65,39 g/mol Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 420 °C Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011291 Núm. CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Índice Merck: 12,10255 |
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (Zn) (by EDTA titrn) | ≥99.8 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |
Lead (Pb) | ≤0.01 % |
Suitability for Arsenic Determination | Passes Test |
Trace Impurities - Arsenic (As) | ≤0.100 ppm |
Mesh - On U.S. No. 40 Sieve | ≤5 % |
Mesh - Thru U.S. No. 70 Sieve | ≤30 % |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |