1,4-Bis(5-fenil-4-metiloxazol-2-il)benceno ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen) for scintillation spectrometry
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos: Dimetil-POPOP
TCIAB0499-25GEA 330 EUR
TCIAB0499-25G
1,4-Bis(5-fenil-4-metiloxazol-2-il)benceno ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen) for scintillation spectrometry
1,4-Bis(5-fenil-4-metiloxazol-2-il)benceno
Formula: C₂₆H₂₀N₂O₂
MW: 392,46 g/mol
Pto. de fusión: 234…235 °C
Número MDL: MFCD00005310
Núm. CAS: 3073-87-8
EINECS: 221-349-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/56/28932456.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %