1-[(2-Metoxifenil)azo]-2-naftol ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM0487-25GEA
26
EUR
TCIAM0487-25G
1-[(2-Metoxifenil)azo]-2-naftol ≥95.0% (by HPLC)
1-[(2-Metoxifenil)azo]-2-naftol
Formula:
C₁₇H₁₄N₂O₂ MW: 278,31 g/mol Pto. de fusión: 225 °C |
Número MDL:
MFCD00046377 Núm. CAS: 1229-55-6 EINECS: 214-968-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |