Azul brillante Coomassie® R-250
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Hidrogeno(etil)[4-[4-[etil(m-sulfonatobencil)amino]-4'-(p-etoxianilino)bencidrilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](m-sulfonatobencil)amonio sal de monosodio
J64297.18EA
87.3
EUR
J64297.18
Azul brillante Coomassie® R-250
Azul brillante Coomassie® R-250
Formula:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ MW: 825,98 g/mol Pto. de fusión: 174…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041762 Núm. CAS: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |