Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
NADP-Na2
J62556.MDEA
116
EUR
J62556.MD
J62556.03
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica 97%
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
Formula:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ MW: 787,37 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00065390 Núm. CAS: 24292-60-2 EINECS: 246-129-8 |