Polimixina B, sulfato, Cell Culture Grade
Proveedor: Thermo Scientific
J61763.06EA 363 EUR
J61763.06 J61763.03
Polimixina B, sulfato, Cell Culture Grade
Polimixina B, sulfato
Antibiotic for Gram-negative bacteria
  • White to pale yellow powder
Soluble in water
Formula: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
MW: 1385,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00131991
Núm. CAS: 1405-20-5