Aceite de madera de cedro, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
|
Atención
|
E395-07EA
0
EUR
E395-07
Aceite de madera de cedro, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Aceite de madera de cedro
Densidad:
0,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00146327 Núm. CAS: 8000-27-9 |
Resultados test especificaciones
Refractive Index, n20/D | 1.515 - 1.520 |