Sodio alginato, high viscosity
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Ácido algínico sal sódica
J61887.30EA
126
EUR
J61887.30
J61887.A1
J61887.22
Sodio alginato, high viscosity
Sodio alginato
A gelling polysaccharide extracted from giant brown seaweed, useful in viscosity studies
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081310 Núm. CAS: 9005-38-3 |