Cloruro de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7-dimetilxantilio
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10424950EA 152 EUR
EHERC10424950
Cloruro de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7-dimetilxantilio
Cloruro de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7-dimetilxantilio
Formula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Pto. Ebullición: ∼200 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00012665
Núm. CAS: 989-38-8