Colquicina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
J61072.MEEA 79.1 EUR
J61072.ME J61072.06 J61072.03
Colquicina ≥98%
Colquicina
Formula: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399,44 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 150 °C (desc.)
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00078484
Núm. CAS: 64-86-8
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,02536