Colato de sodio
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
J62050.30EA
262
EUR
J62050.30
J62050.22
J62050.14
Colato de sodio
Colato de sodio
Biochemical solubilizing agent
Formula:
C₂₄H₃₉NaO₅ MW: 430,56 g/mol Pto. de fusión: 198 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150749 Núm. CAS: 361-09-1 EINECS: 206-643-5 |