Sodio cloruro 5 M en solución acuosa RNase-free
Proveedor: Thermo Scientific
J60434.AKEA 71.1 EUR
J60434.AK
Sodio cloruro 5 M en solución acuosa RNase-free
Sodio cloruro
Formula: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3