Hipoclorito de sodio (5% Cl₂) en solución acuosa, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Peligro
P005-03EA 181.8 EUR
P005-03
Hipoclorito de sodio (5% Cl₂) en solución acuosa, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30…–20 °C
Densidad: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Assay (NaClO) 4.0 - 6.0 %
Mercury (Hg) ≤5.0 ppb
The above referenced lot has passed the current USP Test for Sterility.