Aluminio óxido básico, en polvo, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I para cromatografía, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
0539-01EA 258.43 EUR
0539-01
Aluminio óxido básico, en polvo, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I para cromatografía, J.T.Baker®
Aluminium oxide basic
Formula: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2045 °C
Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 9.3 - 10.1
pH of 5% Slurry at 20°C 9.3 - 10.1
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥1.0