1,5-Difenilcarbacida, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: 1,5-Difenilcarbonohidrazida
K620-03EA 154.12 EUR
K620-03
1,5-Difenilcarbacida, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
1,5-Difenilcarbacida
Powder.
Formula: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 242,28 g/mol
Pto. Ebullición: 454 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170…172 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003013
Núm. CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Índice Merck: 13,03353
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/13/2374613.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Melting Point 173 - 176 °C
Residue after Ignition ≤0.050 %
Solubility in Aqueous Acetone Passes Test
Sensitivity for Chromate Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs