4-[(4-Amino-m-tolil)(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato for biochemical research
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAN0873-5GEA 39 EUR
TCIAN0873-5G
4-[(4-Amino-m-tolil)(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato for biochemical research
4-[(4-Amino-m-tolil)(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato
Formula: C₂₂H₂₄ClN₃
MW: 365,91 g/mol
Número MDL: MFCD00012567
Núm. CAS: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/64/28990064.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 550.0 to 558.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,500 (EtOH, 550.0 to 558.0 nm)
Alkaline Phosphatase detection test to pass test